Läs mer
Invitrogen™ Rekombinant protein G-HRP
Produktkod. 10426873
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10426873 1 ml 1ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10426873 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer 101223
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Rekombinant protein G-HRP
Rekombinant protein G produceras i en stam av E. coli som innehåller genen för protein G från Streptococcus sp. Detta protein G är konjugerat med högrenat pepparrotsperoxidas (RZ> 3,0) och är i enymkonjugatstabilisator innehållande 0,1 % proklin.
Rekombinant protein G binder till Fc-regionen av många typer av immunglobulin G inklusive:
  • alla fyra underklasserna av humant IgG
  • mus IgG
  • kanin IgG
  • marsvin IgG
  • råtta IgG
  • get IgG
  • får IgG
  • ko IgG
  • häst IgG Rekombinant protein
    G binder inte till IgG från kyckling eller katt, eller till humant IgA, IgM eller serumalbumin. Det binder svagt till IgG från hund.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Konjugera HRP
    Kvantitet 1 ml
    Form Vätska
    Protein subtyp Protein G
    Innehåll och lagring 2-8 °C
    Frakt skick Våt is