Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Rabbit IL17 / IL17A Protein
Specifications
Specifications
| Tillträdesnummer | XP_002714544.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 100339322 |
| Namn | IL17 / IL17A Protein |
| Kvantitet | 100 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | IL17A |
| Protein Längd | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Rabbit |
| Show More |