Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Rabbit IL17 / IL17A Protein
Produktkod. 16031610
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16031610 1 mg 1mg
16021610 10 μg 10µg
16061610 50 μg 50µg
16011610 100 μg 100µg
16041610 200 μg 200µg
16051610 500 μg 500µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16031610 Leverantör enQuireBio™ Leverantörsnummer QP6212ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Oryctolagus cuniculus (Rabbit) IL17 / IL17A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer XP_002714544.1
Gen-ID (Entrez) 100339322
Namn IL17 / IL17A Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol IL17A
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Rabbit
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens VKNGIAMPRN PGCPNAEDKN FPQNVKVSLN ILNKSVNSRR PSDYYNRSTS PWTLHRNEDR ERYPSVIWEA KCRHLGCVNA EGNEDHHMNS VPIQQEILVL RRESQHCPHS FRLEKMLVAV GCTCVTPIIH HMA
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.