Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Rabbit IL17 / IL17A Protein
Produktkod. 16051610
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16051610
Brand: enQuireBio™ QP6212ec500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Oryctolagus cuniculus (Rabbit) IL17 / IL17A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer XP_002714544.1
Gen-ID (Entrez) 100339322
Namn IL17 / IL17A Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol IL17A
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Rabbit
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens VKNGIAMPRN PGCPNAEDKN FPQNVKVSLN ILNKSVNSRR PSDYYNRSTS PWTLHRNEDR ERYPSVIWEA KCRHLGCVNA EGNEDHHMNS VPIQQEILVL RRESQHCPHS FRLEKMLVAV GCTCVTPIIH HMA
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.