Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Rabbit IL2 / Interleukin-2 Protein
Produktkod. 16051670
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16051670
Brand: enQuireBio™ QP6218ec500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Oryctolagus cuniculus (Rabbit) IL2 / Interleukin-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001156652.1
Gen-ID (Entrez) 100302458
Namn IL2 / Interleukin-2 Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol IL2
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Rabbit
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens APTSSSTKET QEQLDQLLLD LQVLLKGVND YKNSKLSRML TFKFYMPKKV TELKHLQCLE EELKPLEEVL NLAQGKNSHG GNTRESISNI NVTVLKLKGS ETFMCEYDET VTIVEFLNRW ITFCQSIISA SSS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.