Läs mer
enQuireBio™ Recombinant RABV GlycoProtein
Produktkod. 16028810
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16028810
Brand: enQuireBio™ QP7425ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Rabies virus (strain PM) (RABV) Glycoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Namn RABV GlycoProtein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol G
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet RABV
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens KFPIYTIPDK LGPWSPIDIH HLSCPNNLVV EDEGCTNLSG FSYMELKVGY ISAIKVNGFT CTGVVTEAET YTNFVGYVTT TFKRKHFRPT PDACRAAYNW KMAGDPRYEE SLHNPYPDYH WLRTVKTTKE SLVIISPSVA DLDPYDKSLH SRVFPSGKCS GITISSTYCS TNHDYTIWMP ENPRLGTSCD IFTNSRGKRA SKGGKTCGFV DERGLYKSLK GACKLKLCGV LGLRLMDGTW VAMQTSDETK WCPPDQLVNL HDFRSDEIEH LVVEELVKKR EECLDALESI MATKSVSFRR LSHLRKLVPG FGKAYTIFNK TLMEADAHYK SVRTWNEIIP SKGCLRVGGR CHPHVNGVFF NGIILGPDGH VLIPEMQSSL LQQHMELLES SVIPLMHPLA DPSTVFKDGD EAEDFVEVHL PDVHKQISGV DLGLPSWGKY
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.