Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Rat A2M / CPAMD5 / Alpha-2-macroglobulin Protein Produktkod.: 16097291
enQuireBio™ Recombinant Rat A2M / CPAMD5 / Alpha-2-macroglobulin Protein
Produktkod. 16097291
100 μg, 100µg
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16097291
Brand: enQuireBio™ QP8951ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) A2M / CPAMD5 / Alpha-2-macroglobulin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_036620.2
Gen-ID (Entrez) 100911545
Namn A2M / CPAMD5 / Alpha-2-macroglobulin Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol A2m
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Rat
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens LIYDLLPVKD LTGFPQGADQ REEDTNGCVK QNDTYINGIL YSPVQNTNEE DMYGFLKDMG LKVFTNSNIR KPKVCERLRD NKGIPAAYHL VSQSHMDAFL ESSESPTETR RSYFPETWIW DLVVVDSAGV A
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Produkttitel
enQuireBio™ Recombinant Rat A2M / CPAMD5 / Alpha-2-macroglobulin Protein >