Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Rat Anionic trypsin-1 Protein
Produktkod. 16034010
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16034010
Brand: enQuireBio™ QP6536ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Anionic trypsin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_036767.1
Gen-ID (Entrez) 24691
Namn Anionic trypsin-1 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Prss1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Rat
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens IVGGYTCPEH SVPYQVSLNS GYHFCGGSLI NDQWVVSAAH CYKSRIQVRL GEHNINVLEG DEQFINAAKI IKHPNYSSWT LNNDIMLIKL SSPVKLNARV APVALPSACA PAGTQCLISG WGNTLSNGVN NPDLLQCVDA PVLSQADCEA AYPGEITSSM ICVGFLEGGK DSCQGDSGGP VVCNGQLQGI VSWGYGCALP DNPGVYTKVC NFVGWIQDTI AAN
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.