Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Rat Anionic trypsin-1 Protein
Produktkod. 16084010
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16084010
Brand: enQuireBio™ QP6536ec50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Anionic trypsin-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_036767.1
Gen-ID (Entrez) 24691
Namn Anionic trypsin-1 Protein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Prss1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Rat
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens IVGGYTCPEH SVPYQVSLNS GYHFCGGSLI NDQWVVSAAH CYKSRIQVRL GEHNINVLEG DEQFINAAKI IKHPNYSSWT LNNDIMLIKL SSPVKLNARV APVALPSACA PAGTQCLISG WGNTLSNGVN NPDLLQCVDA PVLSQADCEA AYPGEITSSM ICVGFLEGGK DSCQGDSGGP VVCNGQLQGI VSWGYGCALP DNPGVYTKVC NFVGWIQDTI AAN
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.