Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Rat ANPEP / APN / CD13 Protein
Produktkod. 15966709
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 15966709
Brand: enQuireBio™ QP5648ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) ANPEP / APN / CD13, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_112274.1
Gen-ID (Entrez) 81641
Namn ANPEP / APN / CD13 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Anpep
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Rat
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens YAQEKNRNAE NSAIAPTLPG STSATTSTTN PAIDESKPWN QYRLPKTLIP DSYQVTLRPY LTPNEQGLYI FKGSSTVRFT CNETTNVIII HSKKLNYTNK GNHRVALRAL GDTPAPNIDT TELVERTEYL VVHLQGSLVK GHQYEMDSEF QGELADDLAG FYRSEYMEGG NKKVVATTQM QAADARKSFP CFDEPAMKAS FNITLIHPNN LTALSNMLPK DSRTLQEDPS WNVTEFHPTP KMSTYLLAYI VSEFKYVEAV SPNRVQIRIW ARPSAIDEGH GDYALQVTGP ILNFFAQHYN TAYPLEKSDQ IALPDFNAGA MENWGLVTYR ESALVFDPQS SSISNKERVV TVIAHELAHQ WFGNLVTVDW WNDLWLNEGF ASYVEFLGAD YAEPTWNLKD LIVLNDVYRV MAVDALASSH PLSSPANEVN TPAQISELFD SITY
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.