Läs mer
R&D Systems™ Recombinant Rat B7-H4 Fc Chimera Protein
Descrizione
Measured by its ability to inhibit anti-CD3 antibody induced IL-2 or IFN-gamma secretion by human T cells. The ED50 for this effect is 1-6 μg/mL.
Specifica
Specifica
| Tillträdesnummer | Q501W4 |
| För användning med (applikation) | Bioactivity |
| Formulering | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. |
| Gen-ID (Entrez) | 79679 |
| Molekylvikt (g/mol) | M.W. (Observed): 74-85 kDa, reducing conditions; M.W. (theoretical): 52 kDa |
| Kvantitet | 50 μg |
| Källa | Mouse myeloma cell line, NS0-derived rat B7-H4 protein Rat B7-H4 (Phe29-Gly257) (N-terminus) Accession # Q501W4 IEGRMDP Mouse IgG2a (Glu98-Lys330) (C-terminus) |
| Förvaringskrav | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Regulatorisk status | RUO |
| Endotoxinkoncentration | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?