Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Rat beta-NGF / Beta-NGF Protein
Produktkod. 16078061
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16078061
Brand: enQuireBio™ QP9305ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) beta-NGF / Beta-NGF Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001263984.1
Gen-ID (Entrez) 310738
Namn beta-NGF / Beta-NGF Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Ngf
Protein Längd Full. Length. of. Mature. Protein. 
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Rat
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens SSTHPVFHMG EFSVCDSVSV WVGDKTTATD IKGKEVTVLG EVNINNSVFK QYFFETKCRA PNPVESGCRG IDSKHWNSYC TTTHTFVKAL TTDDKQAAWR FIRIDTACVC VLSRKAARRG
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.