Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Rat Calcium-dependent phospholipase A2 Protein
Produktkod. 16083750
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16083750
Brand: enQuireBio™ QP6500ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Calcium-dependent phospholipase A2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_058870.1
Gen-ID (Entrez) 29354
Namn Calcium-dependent phospholipase A2 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PLA2G5
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Rat
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens GLLELKSMIE KVTGKNAVKN YGFYGCYCGW GGHGTPKDGT DWCCRMHDRC YGLLEEKHCA IRTQSYDYRF TQDLVICEHD SFCPVRLCAC DRKLVYCLRR NLWSYNRLYQ YYPNFLC
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.