Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Rat Galectin-4 Protein
Produktkod. 16032270
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16032270
Brand: enQuireBio™ QP6297ec50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Galectin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_037107.1
Gen-ID (Entrez) 25474
Namn Galectin-4 Protein
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Lgals4
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Rat
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MAYVPAPGYQ PTYNPTLPYK RPIPGGLSVG MSIYIQGIAK DNMRRFHVNF AVGQDEGADI AFHFNPRFDG WDKVVFNTMQ SGQWGKEEKK KSMPFQKGHH FELVFMVMSE HYKVVVNGTP FYEYGHRLPL QMVTHLQVDG DLELQSINFL GGQPAASQYP GTMTIPAYPS AGYNPPQMNS LPVMAGPPIF NPPVPYVGTL QGGLTARRTI IIKGYVLPTA KNLIINFKVG STGDIAFHMN PRIGDCVVRN SYMNGSWGSE ERKIPYNPFG AGQFFDLSIR CGTDRFKVFA NGQHLFDFSH RFQAFQRVDM LEIKGDITLS YVQI
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.