Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Rat Hemopexin / HPX Protein
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifications
Specifications
| Tillträdesnummer | NP_445770.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 58917 |
| Namn | Hemopexin / HPX Protein |
| Kvantitet | 200 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | HPX |
| Protein Längd | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Rat |
| Show More |