Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Rat Hemopexin / HPX Protein
Produktkod. 16011380
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16011380
Brand: enQuireBio™ QP6180ye500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Hemopexin / HPX, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_445770.1
Gen-ID (Entrez) 58917
Namn Hemopexin / HPX Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol HPX
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Rat
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens NPLPAAHETV AKGENGTKPD SDVIEHCSDA WSFDATTMDH NGTMLFFKGE FVWRGHSGIR ELISERWKNP VTSVDAAFRG PDSVFLIKED KVWVYPPEKK ENGYPKLFQE EFPGIPYPPD AAVECHRGEC QSEGVLFFQG NRKWFWDFAT RTQKERSWPA VGNCTAALRW LERYYCFQGN KFLRFNPVTG EVPPRYPLDA RDYFISCPGR GHGKLRNGTA HGNSTHPMHS RCNADPGLSA LLSDHRGATY AFSGSHYWRL DSSRDGWHSW PIAHHWPQGP SAVDAAFSWD EKVYLIQGTQ VYVFLTKGGN NLVSGYPKRL EKELGSPPGI SLDTIDAAFS CPGSSKLYVT SGRRLWWLDL KSGAQATWAE LSWPHEKVDG ALCLEKSLGP YSCSSNGPNL FFIHGPNLYC YSSIDKLNAA KSLPQPQKVN SILGCSQ
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.