Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Rat IL-18 / IL-1F4 Protein
Produktkod. 16017091
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16017091
Brand: enQuireBio™ QP8901ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) IL-18 / IL-1F4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_062038.1
Gen-ID (Entrez) 29197
Namn IL-18 / IL-1F4 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol IL18
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Rat
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens HFGRLHCTTA VIRSINDQVL FVDKRNPPVF EDMPDIDRTA NESQTRLIIY MYKDSEVRGL AVTLSVKDGR MSTLSCKNKI ISFEEMNPPE NIDDIKSDLI FFQKRVPGHN KMEFESSLYE GHFLACQKED DAFKLVLKRK DENGDKSVMF TLTNLHQS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.