Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Rat Kcne2 Protein
Produktkod. 16031950
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16031950
Brand: enQuireBio™ QP6254ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Kcne2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_598287.1
Gen-ID (Entrez) 171138
Namn Kcne2 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Kcne2
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Rat
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MTTLANLTQT LEDAFKKVFI TYMDSWRRNT TAEQQALQAR VDAENFYYVI LYLMVMIGMF AFIVVAILVS TVKSKRREHS QDPYHQYIVE DWQQKYRSQI LHLEDSKATI HENLGATGFT VSP
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.