Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Rat Kinesin-like protein KIF1C Protein
Produktkod. 16002020
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16002020
Brand: enQuireBio™ QP6263ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Kinesin-like protein KIF1C, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_665884.1
Gen-ID (Entrez) 113886
Namn Kinesin-like protein KIF1C Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Kif1c
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Rat
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MAGASVKVAV RVRPFNARET SQDAKCVVSM QGNTTSIINP KQSRMFLKAS FDYSYWSHTS VEDPQFASQQ QVYRDIGEEM LLHAFEGYNV CIFAYGQTGA GKSYTMMGRQ EPGQQGIVPQ LCEDLFSRVN VNQSAQLSYS VEVSYMEIYC ERVRDLLNPK SRGSLRVREH PILGPYVQDL SKLAVTSYAD IADLMDCGNK ARTVAATNMN ETSSRSHAVF TIVFTQRSHD QLTGLDSEKV SKISLVNLAG SERADSSGAR GMRLKEGANI NK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.