Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Rat Kynurenine 3-monooxygenase Protein
Produktkod. 16032100
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16032100
Brand: enQuireBio™ QP6272ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Kynurenine 3-monooxygenase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_067604.1
Gen-ID (Entrez) 59113
Namn Kynurenine 3-monooxygenase Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol KMO
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Rat
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MASSDTEGKR VVVIGGGLVG ALNACFLAKR NFQVDVYEAR EDIRVANFMR GRSINLALSY RGRQALKAVG LEDQIVSKGV PMKARMIHSL SGKKSAIPYG NKSQYILSIS REKLNKDLLT AVESYPNAKV HFGHKLSKCC PEEGILTMLG PNKVPRDITC DLIVGCDGAY STVRAHLMKK PRFDYSQQYI PHGYMELTIP PKNGEYAMEP NCLHIWPRNA FMMIALPNMD KSFTCTLFMS FEEFEKLPTH SDVLDFFQKN FPDAIPLMGE QALMRDFFLL PAQPMISVKC SPFHLKSRCV LMGDAAHAIV PFFGQGMNAG FEDCLVFDEL MDKFNNDLSV CLPEFSRFRI PDDHAISDLS MYNYIEMRAH VNSRWFLFQR LLDK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.