missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

enQuireBio™ Recombinant Rat MMP7 Protein

Produktkod. 16022820
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16022820

Brand: enQuireBio™ QP6371ec1mg

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) MMP7, was expressed in the hosts and tags indicated.

Specifikationer

Tillträdesnummer NP_036996.1
Gen-ID (Entrez) 25335
Namn MMP7 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Mmp7
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Rat
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens FSLMPNSPKW HSRTVTYRIV SYTTDLPRFL VDQIVKRALR MWSMQIPLNF KRVSWGTADI IIGFARGDHG DNFPFDGPGN TLGHAFAPGP GLGGDAHFDK DEYWTDGEDS GVNFLFVATH ELGHSLGLGH SSVPSSVMYP TYQGDHSEDF SLTKDDIAGI QKLYGKRNKL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.