Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Rat Monoglyceride lipase Protein
Produktkod. 16077971
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16077971
Brand: enQuireBio™ QP9272ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Monoglyceride lipase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_612511.1
Gen-ID (Entrez) 29254
Namn Monoglyceride lipase Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Mgll
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Rat
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens MPEASSPRRT PQNVPYQDLP HLVNADGQYL FCRYWKPSGT PKALIFVSHG AGEHCGRYDE LAQMLKRLDM LVFAHDHVGH GQSEGERMVV SDFQVFVRDL LQHVNTVQKD YPEVPVFLLG HSMGGAISIL AAAERPTHFS GMILISPLIL ANPESASTLK VLAAKLLNFV LPNISLGRID SSVLSRNKSE VDLYNSDPLI CHAGVKVCFG IQLLNAVSRV ERAMPRLTLP FLLLQGSADR LCDSKGAYLL MESSPSQDKT LKMYEGAYHV LHKELPEVTN SVLHEINTWV SHRIAVAGAR CLP
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.