Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Rat Nitric oxide synthase, endothelial Protein
Produktkod. 16016891
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16016891
Brand: enQuireBio™ QP8865ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Nitric oxide synthase, endothelial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_068610.1
Gen-ID (Entrez) 24600
Namn Nitric oxide synthase, endothelial Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Nos3
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Rat
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens ATILYGSETG RAQSYAQQLG RLFRKAFDPR VLCMDEYDVV SLEHEALVLV VTSTFGNGDP PENGESFAAA LMEMSGPYNS SPRPEQHKSY KIRFNSVSCS DPLVSSWRRK RKESSNTDSA GALGTLRFCV FGLGSRAYPH FCAFARAVDT RLEELGGERL LQLGQGDELC GQ
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.