Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Rat p53 / TP53 Protein
Produktkod. 16056731
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16056731
Brand: enQuireBio™ QP8835ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) p53 / TP53, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_112251.2
Gen-ID (Entrez) 24842
Namn p53 / TP53 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TP53
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Rat
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MEDSQSDMSI ELPLSQETFS CLWKLLPPDD ILPTTATGSP NSMEDLFLPQ DVAELLEGPE EALQVSAPAA QEPGTEAPAP VAPASATPWP LSSSVPSQKT YQGNYGFHLG FLQSGTAKSV MCTYSISLNK LFCQLAKTCP VQLWVTSTPP PGTRVRAMAI YKKSQHMTEV VRRCPHHERC SDGDGLAPPQ HLIRVEGNPY AEYLDDRQTF RHSVVVPYEP PEVGSDYTTI HYKYMCNSSC MGGMNRRPIL TIITLEDSSG NLLGRDSFEV RVCACPGRDR RTEEENFRKK EEHCPELPPG SAKRALPTST SSSPQQKKKP LDGEYFTLKI RGRERFEMFR ELNEALELKD ARAAEESGDS RAHSSYPKTK KGQSTSRHKK PMIKKVGPDS D
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.