Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Rat PCSK1 / NEC1 Protein
Produktkod. p-7155691
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16048101
Brand: enQuireBio™ QP9322ye10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) PCSK1 / NEC1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_058787.1
Gen-ID (Entrez) 25204
Namn PCSK1 / NEC1 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Pcsk1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Rat
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens SVPRDSALNL FNDPMWNQQW YLQDTRMTAS LPKLDLHVIP VWQKGITGKG VVITVLDDGL EWNHTDIYAN YDPEASYDFN DNDHDPFPRY DPTNENKHGT RCAGEIAMQA NNHKCGVGVA YNSKVGGIRM LDGIVTDAIE ASSIGFNPGH VDIYSASWGP NDDGKTVEGP GRLAQKAFEY GVKQGRQGKG SIFVWASGNG GRQGDNCDCD GYTDSIYTIS ISSASQQGLS PWYAEKCSST LATSYSSGDY TDQRITSADL HNDCTETHTG TSASAPLAAG IFALALEANP NLTWRDMQHL VVWTSEYDPL ANNPGWKKNG AGLMVNSRFG FGLLNAKALV DLADPRTWRN VPEKKECIIK DNNFEPRALK ANGEVIVEIP TRACEGQENA INSLEHVQFE ATIEYSRRGD LHVTLTSAAG TSTVLLAERE RDTSPNGFKN WDFMSVHTWG ENPVGTWTLK VTDMSGRMQN EGRIVNWKLI LHGTSSQPEH MKQPRVYTSY NTVQNDRRGV EKMVNVVEEK PTQNSLNGNL LVPKNSSSSS VEDRRDEQVQ GAPSKAMLRL LQSAFSKNTP SKQSSKIPSA KLSVPYEGLY EALEKLNKPS QLEDSEDSLY SDYVDVFYNT KPYKHRDDRL LQALMDILNE KN
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.