Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Rat PKLR / PKRL Protein
Produktkod. 16003740
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16003740
Brand: enQuireBio™ QP6498ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) PKLR / PKRL, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_036756.3
Gen-ID (Entrez) 24651
Namn PKLR / PKRL Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Pklr
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Rat
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MSVQENTLPQ QLWPWIFRSQ KDLAKSALSG APGGPAGYLR RASVAQLTQE LGTAFFQQQQ LPAAMADTFL EHLCLLDIDS QPVAARSTSI IATIGPASRS VDRLKEMIKA GMNIARLNFS HGSHEYHAES IANIREATES FATSPLSYRP VAIALDTKGP EIRTGVLQGG PESEVEIVKG SQVLVTVDPK FQTRGDAKTV WVDYHNITRV VAVGGRIYID DGLISLVVQK IGPEGLVTEV EHGGILGSRK GVNLPNTEVD LPGLSEQDLL DLRFGVQHNV DIIFASFVRK ASDVLAVRDA LGPEGQNIKI ISKIENHEGV KKFDEILEVS DGIMVARGDL GIEIPAEKVF LAQKMMIGRC NLAGKPVVCA TQMLESMITK ARPTRAETSD VANAVLDGAD CIMLSGETAK GSFPVEAVMM QHAIAREAEA AVYHRQLFEE LRRAAPLSRD PTEVTAIGAV EASFKCCAAA IIVLTKTGRS AQLLSQYRPR AAVIAVTRSA QAARQVHLSR GVFPLLYREP PEAIWADDVD RRVQFGIESG KLRGFLRVGD LVIVVTGWRP GSGYTNIMRV LSVS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.