Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Rat PTMA Protein
Produktkod. 16058171
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16058171
Brand: enQuireBio™ QP9354ye200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) PTMA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_068508.1
Gen-ID (Entrez) 100359583
Namn PTMA Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Ptma
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Rat
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens SDAAVDTSSE ITTKDLKEKK EVVEEAENGR DAPANGNAQN EENGEQEADN EVDEEEEEGG EEEEEEEEGD GEEEDGDEDE EAEAPTGKRV AEDDEDDDVE TKKQKKTDED D
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.