Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Rat S100A9 Protein
Produktkod. p-7153446
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16034770
Brand: enQuireBio™ QP6644ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) S100A9, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_446039.1
Gen-ID (Entrez) 94195
Namn S100A9 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol S100A9
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Rat
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens AAKTGSQLER SISTIINVFH QYSRKYGHPD TLNKAEFKEM VNKDLPNFLK REKRNENLLR DIMEDLDTNQ DNQLSFEECM MLMGKLIFAC HEKLHENNPR GHDHSHGKGC GK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.