Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Rat Sortilin Protein
Produktkod. 16015340
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16015340
Brand: enQuireBio™ QP6716ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Sortilin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_113955.1
Gen-ID (Entrez) 83576
Namn Sortilin Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Sort1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Rat
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens CEENDYTTWL AHSTDPGDYK DGCILGYKEQ FLRLRKSSVC QNGRDYVVAK QPSICPCSLE DFLCDFGYFR PENASECVEQ PELKGHELEF CLYGKEEHLT TNGYRKIPGD RCQGGMNPAR EVKDLKKKCT SNFLNPKKQN SKSSS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.