Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Rat Suppressor of cytokine signaling 3 Protein
Produktkod. 16025310
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16025310
Brand: enQuireBio™ QP6713ec200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Suppressor of cytokine signaling 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Tillträdesnummer NP_446017.1
Gen-ID (Entrez) 89829
Namn Suppressor of cytokine signaling 3 Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Socs3
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Rat
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MVTHSKFPAA GMSRPLDTSL RLKTFSSKSE YQLVVNAVRK LQESGFYWSA VTGGEANLLL SAEPAGTFLI RDSSDQRHFF TLSVETQSGT KNLRIQCEGG SFSLQSDPRS TQPVPRFDCV LKLVHHYMPP PGAPSFSLPP TEPSFEVQEQ PPAQALPGGT PKRAYYIYSG GEKIPLVLSR PLSSNVATLQ HLCRKTVNGH LDSYEKVTQL PGPIREFLDQ YDAPL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt