Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Rat Syndecan-1 / SDC1 / CD138 Protein
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_037158.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 25216 |
| Namn | Syndecan-1 / SDC1 / CD138 Protein |
| Kvantitet | 200 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | SDC1 |
| Protein Längd | Extracellular Domain |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Rat |
| Visa mer |