Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Rat TGF-beta 1 / TGFB1 Protein
Produktkod. 16055790
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16055790
Brand: enQuireBio™ QP6780ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) TGF-beta 1 / TGFB1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_067589.1
Gen-ID (Entrez) 59086
Namn TGF-beta 1 / TGFB1 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TGFB1
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Rat
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens LSTCKTIDME LVKRKRIEAI RGQILSKLRL ASPPSQGEVP PGPLPEAVLA LYNSTRDRVA GESADPEPEP EADYYAKEVT RVLMVDRNNA IYDKTKDITH SIYMFFNTSD IREAVPEPPL LSRAELRLQR FKSTVEQHVE LYQKYSNNSW RYLGNRLLTP TDTPEWLSFD VTGVVRQWLN QGDGIQGFRF SAHCSCDSKD NVLHVEINGI SPKRRGDLGT IHDMNRPFLL LMATPLERAQ HLHSSRHRR
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.