Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Rat Vasopressin V1a receptor Protein
Produktkod. 16046781
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16046781
Brand: enQuireBio™ QP8843ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Vasopressin V1a receptor, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_444178.2
Gen-ID (Entrez) 25107
Namn Vasopressin V1a receptor Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Avpr1a
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Rat
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens SQDRSVGNSS PWWPLTTEGS NGSQEAARLG EGDSPLGDVR NEELAK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.