Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Rat Vesicle-fusing ATPase Protein
Produktkod. 16056721
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16056721
Brand: enQuireBio™ QP8832ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Rattus norvegicus (Rat) Vesicle-fusing ATPase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_068516.1
Gen-ID (Entrez) 60355
Namn Vesicle-fusing ATPase Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol Nsf
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Rat
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens QAARCPTDEL SLSNCAVVNE KDYQSGQHVM VRTSPNHKYI FTLRTHPSVV PGCIAFSLPQ RKWAGLSIGQ DIEVALYSFD KAKQCIGTMT IEIDFLQKKN IDSNPYDTDK MAAEFIQQFN HQAFSVGQQL VFSFNDKLFG LLVKDIEAMD PSILKGEPAS GKRQKIEVGL VVGNSQVAFE KAENSSLNLI GKAKTKENRQ SII
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.