Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Rotavirus Intermediate capsid protein VP6 Protein
Produktkod. 16097280
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16097280
Brand: enQuireBio™ QP70631mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Rotavirus A (strain Cow/France/RF/1975 G6-P6[1]-I2-R2-C2-M2-A3-N2-T6-E2-H3) (RV-A) Intermediate capsid protein VP6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Namn Rotavirus Intermediate capsid protein VP6 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol VP6
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Rotavirus
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MDVLYSLSKT LKDARDKIVE GTLYSNVSDL IQQFNQMIIT MNGNEFQTGG IGNLPIRNWN FDFGLLGTTL LNLDANYVET ARNTIDYFVD FVDNVCMDEM VRESQRNGIA PQSDSLIKLS GIKFKRINFD NSSEYIENWN LQNRRQRTGF TFHKPNIFPY SASFTLNRSQ PAHDNLMGTM WLNAGSEIQV AGFDYSCAIN APANTQQFEH IVQLRRVLTT ATITLLPDAE RFSFPRVITS ADGATTWYFN PVILRPNNVE IEFLLNGQII NTYQARFGTI IARNFDTIRL SFQLMRPPNM TPAVAALFPN AQPFEHHATV GLTLRIESAV CESVLADASE TMLANVTSVR QEYAIPVGPV FPPGMNWTDL ITNYSPSRED NLQRVFTVAS IRSMLVK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.