Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Rubella Virus Rubella E2 Protein
Produktkod. 15913369
Kvantitet:
1 mg
100 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1mg
500µg
Produktkod. 15913369
Brand: enQuireBio™ QP13374100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A cDNA sequence encoding the Rubella E2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Specifikationer
Namn Rubella Virus Rubella E2 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet ubella Virus
Art E. coli
Protein Tag Untagged
Buffert 20mM imidazol, 8M urea and 0.3M NaCl.
Renhet eller kvalitetsklass Rubella protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).