Läs mer
enQuireBio™ Recombinant S. aureus 30 kDa neutral phosphatase Protein
Produktkod. 16027360
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16027360
Brand: enQuireBio™ QP709110ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Escherichia coli (strain K12) Oxygen-insensitive NADPH nitroreductase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Namn S. aureus 30 kDa neutral phosphatase Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet S. aureus
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens KSSAEVQQTQ QASIPASQKA NLGNQNNIMX VAXYQ
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.