Läs mer
enQuireBio™ Recombinant S. aureus clpC Protein
Produktkod. 16082131
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16082131
Brand: enQuireBio™ QP8010ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain Mu50 / ATCC 700699) clpC, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer WP_000897132.1
Gen-ID (Entrez) 31213331
Namn S. aureus clpC Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol clpC
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet S. aureus
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MLFGRLTERA QRVLAHAQEE AIRLNHSNIG TEHLLLGLMK EPEGIAAKVL ESFNITEDKV IEEVEKLIGH GQDHVGTLHY TPRAKKVIEL SMDEARKLHH NFVGTEHILL GLIRENEGVA ARVFANLDLN ITKARAQVVK ALGNPEM
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.