Läs mer
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Clumping factor A Protein
Produktkod. 16020631
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16020631
Brand: enQuireBio™ QP7758ec200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus Clumping factor A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer WP_001056174.1
Namn S. aureus Clumping factor A Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol clfA
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet S. aureus
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens GKDITNQLTN VTVGIDSGDT VYPHQAGYVK LNYGFSVPNS AVKGDTFKIT VPKELNLNGV TSTAKVPPIM AGDQVLANGV IDSDGNVIYT FTDYVDTKEN VTANITMPAY IDPENVTKTG NVTLTTGIGS TTANKTVLVD YEKYGKFYNL SIKGTIDQID KTNNTYRQTI YVNPSGDNVI APVLTGNLKP NTDSNALIDQ QNTSIKVYKV DNAADLSESY FVNPENFEDV TNSVNITFPN PNQYKVEFNT PDDQITTPYI VVVNGHIDPN SKGDLALRST LYGYDSRFVW RSMSWDNEVA FNNGSGSGDG IDKPVVPEQP DEPGEIEPIP E
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.