Läs mer
enQuireBio™ Recombinant S. aureus fabD Protein
Produktkod. 16040061
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16040061
Brand: enQuireBio™ QP7663ye10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain COL) fabD, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer WP_000047348.1
Namn S. aureus fabD Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol fabD
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet S. aureus
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens MSKTAIIFPG QGAQKVGMAQ DLFNNNDQAT EILTSAANTL DFDILETMFT DEEGKLGETE NTQPALLTHS SALLAALKNL NPDFTMGHSL GEYSSLVAAD VLSFEDAVKI VRKRGQLMAQ AFPTGVGSMA AVLGLDFDKV DEICKSLSSD DKIIEPANIN CPGQIVVSGH KALIDELVEK GKSLGAKRVM PLAVSGPFHS SLMKVIEEDF SSYINQFEWR DAKFPVVQNV NAQGETDKEV IKSNMVKQLY SPVQFINSTE WLIDQGVDHF IEIGPGKVLS GLIKKINRDV KLTSIQTLED VKGWNEND
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.