Läs mer
enQuireBio™ Recombinant S. aureus fabF Protein
Produktkod. 16030081
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16030081
Brand: enQuireBio™ QP7667ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain COL) fabF, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer WP_000081240.1
Gen-ID (Entrez) 31213734
Namn S. aureus fabF Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol fabF
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet S. aureus
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MSQNKRVVIT GMGALSPIGN DVKTTWENAL KGVNGIDKIT RIDTEPYSVH LAGELKNFNI EDHIDKKEAR RMDRFTQYAI VAAREAVKDA QLDINENTAD RIGVWIGSGI GGMETFEIAH KQLMDKGPRR VSPFFVPMLI PDMATGQVSI DLGAKGPNGA TVTACATGTN SIGEAFKIVQ RGDADAMITG GTEAPITHMA IAGFSASRAL STNDDIETAC RPFQEGRDGF VMGEGAGILV IESLESAQAR GANIYAEIVG YGTTGDAYHI TAPAPEGEGG SRAMQAAMDD AGIEPKDVQY LNAHGTSTPV GDLNEVKAIK NTFGEAAKHL KVSSTKSMTG HLLGATGGIE AIFSALSIKD SKVAPTIHAV TPDPECDLDI VPNEAQDLDI TYAMSNSLGF GGHNAVLVFK KFEA
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.