Läs mer
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Peptide deformylase Protein
Click to view available options
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Unit Size:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Specifications
Specifications
| Tillträdesnummer | WP_000957037.1 |
| Namn | S. aureus Peptide deformylase Protein |
| Kvantitet | 1 mg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | def |
| Protein Längd | Full Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | S. aureus |
| Art | E. coli |
| Show More |