Läs mer
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Prostatic Acid Phosphatase / ACPP Protein Produktkod.: 16063120
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Prostatic Acid Phosphatase / ACPP Protein
Produktkod. 16063120
100 μg, 100µg
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16063120
Brand: enQuireBio™ QP6412ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain Mu50 / ATCC 700699) Prostatic Acid Phosphatase / ACPP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer WP_000426914.1
Gen-ID (Entrez) 31213993
Namn S. aureus Prostatic Acid Phosphatase / ACPP Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol acpP
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet S. aureus
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MENFDKVKDI IVDRLGVDAD KVTEDASFKD DLGADSLDIA ELVMELEDEF GTEIPDEEAE KINTVGDAVK FINSLEK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Produkttitel
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Prostatic Acid Phosphatase / ACPP Protein >