Läs mer
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae 2-deoxyglucose-6-phosphate phosphatase 1 Protein
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_011910.1 |
| Gen-ID (Entrez) | 856440 |
| Namn | S. cerevisiae 2-deoxyglucose-6-phosphate phosphatase 1 Protein |
| Kvantitet | 100 μg |
| Regulatorisk status | Research Use Only |
| Endotoxinkoncentration | Not determined. |
| Gensymbol | DOG1 |
| Protein Längd | Full. Length |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | S. cerevisiae |
| Visa mer |