Läs mer
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Adenosylhomocysteinase Protein
Produktkod. p-7155432
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16016571
Brand: enQuireBio™ QP8805ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Adenosylhomocysteinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_010961.3
Gen-ID (Entrez) 856766
Namn S. cerevisiae Adenosylhomocysteinase Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SAH1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet S. cerevisiae
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MSAPAQNYKI ADISLAAFGR KEIELAEHEM PGLMAIRKAY GDVQPLKGAR IAGCLHMTIQ TAVLIETLVA LGAEVTWSSC NIYSTQDHAA AAIAASGVPV FAWKGETEEE YLWCIEQQLF AFKDNKKLNL ILDDGGDLTT LVHEKHPEML EDCFGLSEET TTGVHHLYRM VKEGKLKVPA INVNDSVTKS KFDNLYGCRE SLVDGIKRAT DVMLAGKVAV VAGYGDVGKG CAAALRGMGA RVLVTEIDPI NALQAAMEGY QVVTMEDASH IGQVFVTTTG CRDIINGEHF INMPEDAIVC NIGHFDIEID VAWLKANAKE CINIKPQVDR YLLSSGRHVI LLANGRLVNL GCATGHSSFV MSCSFSNQVL AQIALFKSND KSFREKHIEF QKTGPFEVGV HVLPKILDEA VAKFHLGNLG VRLTKLSKVQ SEYLGIPEEG PFKADHYR
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.