Läs mer
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Alanine / arginine aminopeptidase Protein
Produktkod. 16077450
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16077450
Brand: enQuireBio™ QP7127100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Alanine/arginine aminopeptidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_011913.1
Gen-ID (Entrez) 856443
Namn S. cerevisiae Alanine / arginine aminopeptidase Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol AAP1
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet S. cerevisiae
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MSREVLPNNV TPLHYDITLE PNFRAFTFEG SLKIDLQIND HSINSVQINY LEIDFHSARI EGVNAIEVNK NENQQKATLV FPNGTFENLG PSAKLEIIFS GILNDQMAGF YRAKYTDKVT GETKYMATTQ MEATDARRAF PCFDEPNLKA TFAVTLVSES FLTHLSNMDV RNETIKEGKK YTTFNTTPKM STYLVAFIVA DLRYVESNNF RIPVRVYSTP GDEKFGQFAA NLAARTLRFF EDTFNIEYPL PKMDMVAVHE FSAGAMENWG LVTYRVIDLL LDIENSSLDR IQRVAEVIQH ELAHQWFGNL VTMDWWEGLW LNEGFATWMS WYSCNKFQPE WKVWEQYVTD NLQRALNLDS LRSSHPIEVP VNNADEINQI FDAISYSKG
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.