Läs mer
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Cystathionine beta-lyase Protein
Produktkod. 16037820
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16037820
Brand: enQuireBio™ QP7238ec500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Cystathionine beta-lyase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_011331.3
Gen-ID (Entrez) 852691
Namn S. cerevisiae Cystathionine beta-lyase Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol STR3
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet S. cerevisiae
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MPIKRLDTVV VNTGSQNDQH SASVPPVYLS TTFKVDLNNE DAQNYDYSRS GNPTRSVLQH QIGKLYRVPQ ENVLAVSSGM TALDVILRGL VLLNGTDNHT PTIIAGDDLY GGTQRLLNFF KQQSHAVSVH VDTSDFEKFK TVFQSLDKVD CVLLESPTNP LCKVVDIPRI LRFVKCISPD TTVVVDNTMM SGLNCNPLQL NPGCDVVYES ATKYLNGHHD LMGGVIISKT PEIASKLYFV INSTGAGLSP MDSWLLVRGL KTLGVRLYQQ QRNAMILAHW LENSCGFKPT RTNKATKTRF VGLRSNPDFK LHKSFNNGPG AVLSFETGSF EHSKRLVSSK KLSIWAVTVS FGCVNSLLSM PCKMSHASID PELRKERDFP EDLVRLCCGI ENIVDLKKDL LAAMVDADII EVRENGKYLF NKLNKNLAVN TTIDDLHKPL SIYEEFYNQD LIRKDSELNI KSSKL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.