Läs mer
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Cystathionine beta-synthase Protein
Produktkod. 16026551
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16026551
Brand: enQuireBio™ QP8802ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Cystathionine beta-synthase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_011671.3
Gen-ID (Entrez) 853059
Namn S. cerevisiae Cystathionine beta-synthase Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol CYS4
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet S. cerevisiae
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens MTKSEQQADS RHNVIDLVGN TPLIALKKLP KALGIKPQIY AKLELYNPGG SIKDRIAKSM VEEAEASGRI HPSRSTLIEP TSGNTGIGLA LIGAIKGYRT IITLPEKMSN EKVSVLKALG AEIIRTPTAA AWDSPESHIG VAKKLEKEIP GAVILDQYNN MMNPEAHYFG TGREIQRQLE DLNLFDNLRA VVAGAGTGGT ISGISKYLKE QNDKIQIVGA DPFGSILAQP ENLNKTDITD YKVEGIGYDF VPQVLDRKLI DVWYKTDDKP SFKYARQLIS NEGVLVGGSS GSAFTAVVKY CEDHPELTED DVIVAIFPDS IRSYLTKFVD DEWLKKNNLW DDDVLARFDS SKLEASTTKY ADVFGNATVK DLHLKPVVSV KETAKVTDVI KILKDNGFDQ LPVLTEDGKL SGLVTLSELL RKLSINNSNN DNTIKGKYLD FKKLNNFNDV SSYNENKSGK KKFIKFDENS KLSDLNRFFE KNSSAVITDG LKPIHIVTKM DLLSYLA
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.