Läs mer
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Dipeptidyl aminopeptidase A Protein
Produktkod. 16017650
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16017650
Brand: enQuireBio™ QP7196ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Dipeptidyl aminopeptidase A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_014862.3
Gen-ID (Entrez) 854394
Namn S. cerevisiae Dipeptidyl aminopeptidase A Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol STE13
Protein Längd Cytoplasmic Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet S. cerevisiae
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MSASTHSHKR KNSHLFPQRK SSNSSMDKPF FPNNDSVANT DPQSNENGHT INEIRPTEAT IDVTDVPQTP FLQEQYSMRP RRESFQFNDI ENQHHTHSFF SVNKFNRRWG EWSLPEKRS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.