Läs mer
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Exopolyphosphatase Protein
Produktkod. 16037550
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16037550
Brand: enQuireBio™ QP7169ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Exopolyphosphatase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_012071.1
Gen-ID (Entrez) 856608
Namn S. cerevisiae Exopolyphosphatase Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol PPX1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet S. cerevisiae
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MSPLRKTVPE FLAHLKSLPI SKIASNDVLT ICVGNESADM DSIASAITYS YCQYIYNEGT YSEEKKKGSF IVPIIDIPRE DLSLRRDVMY VLEKLKIKEE ELFFIEDLKS LKQNVSQGTE LNSYLVDNND TPKNLKNYID NVVGIIDHHF DLQKHLDAEP RIVKVSGSCS SLVFNYWYEK LQGDREVVMN IAPLLMGAIL IDTSNMRRKV EESDKLAIER CQAVLSGAVN EVSAQGLEDS SEFYKEIKSR KNDIKGFSVS DILKKDYKQF NFQGKGHKGL EIGLSSIVKR MSWLFNEHGG EADFVNQCRR FQAERGLDVL VLLTSWRKAG DSHRELVILG DSNVVRELIE RVSDKLQLQL FGGNLDGGVA MFKQLNVEAT RKQVVPYLEE AYSNLEE
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.